(1R)-(-)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
C1482-1G C1482-5G
TCIAC1482-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1482-1G TCIAC1482-5G
(1R)-(-)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥98.0% (par GC)
(1R)-(-)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082863
Numéro CAS: 10334-26-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89d10c89e5d6ce19f47fe59b7c5c0693c565692&vid=e89d10c89e5d6ce19f47fe59b7c5c0693c565692&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -105.0 deg (C=1,toluene)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité