(1S)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1S)-(+)-Camphorquin
C1660-1G C1660-5G
TCIAC1660-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC1660-1G TCIAC1660-5G
(1S)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione ≥97.0% (par GC)
(1S)-(+)-1,7,7-Triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064159
Numéro CAS: 2767-84-2
EINECS: 220-446-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ee37e1c176d41e68d40da0eb3b12b341695a61f&vid=2ee37e1c176d41e68d40da0eb3b12b341695a61f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +103.0 deg (C=1,Toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité