5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1297-25GEA 205 EUR InStock
TCIAC1297-25G
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₄ClNS₂
MW: 201,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005783
Numéro CAS: 5331-91-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/43/28938543.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité