(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1114-25G C1114-500G C1114-100G
TCIAC1114-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC1114-25G TCIAC1114-500G TCIAC1114-100G
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Chlorure de 2-chloropropionyle
Formule: C₃H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 111°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00000862
Numéro CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a3d5e068e70970bc42f22033957a1b416e342f9&vid=9a3d5e068e70970bc42f22033957a1b416e342f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité