Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAD0408-10GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD0408-10G
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)
(±)-2,3-Dichloropropionate de méthyle


Formule: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 157 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00000944
Numéro CAS: 3674-09-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/33/28974933.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité