(±)-2-Cloropropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0790-100ML C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA 152 EUR InStock
TCIAC0790-100ML TCIAC0790-25ML
(±)-2-Cloropropionate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
(±)-2-Cloropropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00000864
Numéro CAS: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
ONU: 2935
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&vid=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité