(±)-2-Cloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0970-25ML C0970-500ML C0970-100ML
TCIAC0970-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0970-25ML TCIAC0970-500ML TCIAC0970-100ML
(±)-2-Cloropropionate de méthyle ≥95.0% (par GC)
(±)-2-Cloropropionate de méthyle
Formule: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00000863
Numéro CAS: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
ONU: 2933
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&vid=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité