Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAH0937-5GEA 41.8 EUR InStock
TCIAH0937-5G
Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (R)-(+)-2-(4-hydroxyphénoxy)propanoïque


Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274088
Numéro CAS: 94050-90-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/09/56/28970956.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +36.0 to +39.0 deg (C=0.1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité