Chloroglyoxylate d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl oxalyl monochloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Chloroglyoxylate, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl chloroformylformate
C1066-25G C1066-500G C1066-100G
TCIAC1066-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1066-25G TCIAC1066-500G TCIAC1066-100G
Chloroglyoxylate d'éthyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroglyoxylate d'éthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00000706
Numéro CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&vid=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité