Chloroglyoxylate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxylate
C1561-25G C1561-250G
TCIAC1561-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC1561-25G TCIAC1561-250G
Chloroglyoxylate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chloroglyoxylate de méthyle
Formule: C₃H₃ClO₃
MW: 122,51 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00000705
Numéro CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&vid=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité