Carbazate de tert-butyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
C0933-25G C0933-250G
TCIAC0933-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0933-25G TCIAC0933-250G
Carbazate de tert-butyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Carbazate de tert-butyle
Formule: C₅H₁₂N₂O₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00007593
Numéro CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bab6bf09e575a50568aaeec7c5eebb552f15863&vid=7bab6bf09e575a50568aaeec7c5eebb552f15863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité