Acétate de formamidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0154-25G F0154-250G
TCIAF0154-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0154-25G TCIAF0154-250G
Acétate de formamidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acétate de formamidine
Formule: C₃H₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00012866
Numéro CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=464974b91ea758db28e562a2ab49f360a6953160&vid=464974b91ea758db28e562a2ab49f360a6953160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité