Thioacétate de S-propyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1716-25G P1716-5G
TCIAP1716-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP1716-25G TCIAP1716-5G
Thioacétate de S-propyle ≥98.0% (par GC)
Thioacétate de S-propyle
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00039937
Numéro CAS: 2307-10-0
EINECS: 218-984-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&vid=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité