Acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1270-100G C1270-25G
TCIAC1270-100GEA 426 EUR InStock
TCIAC1270-100G TCIAC1270-25G
Acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-(4-chlorobenzoyl)propionique
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002794
Numéro CAS: 3984-34-7
EINECS: 223-627-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&vid=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité