Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0379-25G F0379-5G
TCIAF0379-25GEA 275 EUR InStock
TCIAF0379-25G TCIAF0379-5G
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002793
Numéro CAS: 366-77-8
EINECS: 206-679-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5867135c3ca306d73bcf0a0b375bebc72c3460d0&vid=5867135c3ca306d73bcf0a0b375bebc72c3460d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité