Diméthoxyméthylvinylsilane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
D3386-25G D3386-250G
TCIAD3386-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD3386-25G TCIAD3386-250G
Diméthoxyméthylvinylsilane ≥94.0% (par GC)
Diméthoxyméthylvinylsilane
Formule: C₅H₁₂O₂Si
MW: 132,23 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point d'éclair: 3°C
Numéro MDL: MFCD00129170
Numéro CAS: 16753-62-1
EINECS: 240-816-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d82b29e6e4456dc262472806a20e50dee5f1b4d&vid=6d82b29e6e4456dc262472806a20e50dee5f1b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité