o-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
X0050-25G X0050-5G
TCIAX0050-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAX0050-25G TCIAX0050-5G
o-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)
o-Phénylenediacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001905
Numéro CAS: 613-73-0
EINECS: 210-351-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09bbe2536b5eb3062cf3e6554feb4273a5cdd89&vid=d09bbe2536b5eb3062cf3e6554feb4273a5cdd89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité