p-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
X0061-25G X0061-5G
TCIAX0061-25GEA 249 EUR InStock
TCIAX0061-25G TCIAX0061-5G
p-Phénylenediacétonitrile ≥98.0% (par GC)
p-Phénylenediacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00001923
Numéro CAS: 622-75-3
EINECS: 210-751-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb9b594998a445ccfc328b131d3809d7245f56ba&vid=bb9b594998a445ccfc328b131d3809d7245f56ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité