Pyridoxal chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0559-1G P0559-25G P0559-5G
TCIAP0559-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0559-1G TCIAP0559-25G TCIAP0559-5G
Pyridoxal chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pyridoxal chlorhydrate
Formule: C₈H₁₀ClNO₃
Numéro MDL: MFCD00012809
Numéro CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Merck Index: 14,07978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3570ca4b45ab0205f0e422f4fceafaaceed256c&vid=d3570ca4b45ab0205f0e422f4fceafaaceed256c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité