1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bromure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3427-25GEA 119 EUR InStock
TCIAB3427-25G TCIAB3427-5G
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bromure ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bromure
Formule: C₉H₂₀BrN
MW: 222,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784439
Numéro CAS: 93457-69-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/98/28934798.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité