1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Butyl-1-methylpyrrolidin-1-ium chloride
B3358-25G B3358-5G
TCIAB3358-25GEA 142 EUR InStock
TCIAB3358-25G TCIAB3358-5G
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium chlorure
Formule: C₉H₂₀ClN
MW: 177,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD08458922
Numéro CAS: 479500-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&vid=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité