Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0571-25G C0571-500G
TCIAC0571-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC0571-25G TCIAC0571-500G
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique
Formule: C₆H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00006274
Numéro CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Merck Index: 14,02325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&vid=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité