9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0619-25G A0619-5G
TCIAA0619-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA0619-25G TCIAA0619-5G
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9-Aminoacridine chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
MW: 248,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150071
Numéro CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a0780aa8ad5d64cdbb90fadf8d2c659a9fe0ca&vid=19a0780aa8ad5d64cdbb90fadf8d2c659a9fe0ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.8 to 7.7 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité