Acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0294-5GEA 160 EUR InStock
TCIAA0294-5G
Acridine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acridine
Formule: C₁₃H₉N
Numéro MDL: MFCD00005025
Numéro CAS: 260-94-6
ONU: 2713
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/20/28927720.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité