9-Méthylacridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1237-1G M1237-5G
TCIAM1237-1GEA 103 EUR InStock
TCIAM1237-1G TCIAM1237-5G
9-Méthylacridine ≥97.0% (par GC)
9-Méthylacridine
Formule: C₁₄H₁₁N
Numéro MDL: MFCD00143523
Numéro CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec5a2b0a358dfd4ad3d5df6367ba5e7f28f8278&vid=8ec5a2b0a358dfd4ad3d5df6367ba5e7f28f8278&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité