Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Phénylacridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1198-10GEA 110 EUR InStock
TCIAP1198-10G
9-Phénylacridine ≥98.0% (par GC)
9-Phénylacridine


Formule: C₁₉H₁₃N
MW: 255,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092562
Numéro CAS: 602-56-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/33/28991833.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité