1-Bromo-3-méthoxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3499-25G B3499-5G
TCIAB3499-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB3499-25G TCIAB3499-5G
1-Bromo-3-méthoxypropane ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-méthoxypropane
Formule: C₄H₉BrO
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD02258473
Numéro CAS: 36865-41-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=722eb39a200430f48514d2938397c5bb4f40f705&vid=722eb39a200430f48514d2938397c5bb4f40f705&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité