Bromohydroquinone ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzene-1,4-diol
B1600-25G B1600-5G
TCIAB1600-25GEA 588 EUR InStock
TCIAB1600-25G TCIAB1600-5G
Bromohydroquinone ≥90.0% (par GC)
Bromohydroquinone
Formule: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041747
Numéro CAS: 583-69-7
EINECS: 209-516-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&vid=1f47a1c33871eb17687c7d47e3846b5576c88f29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité