Chlorohydroquinone ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0185-25G C0185-500G
TCIAC0185-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0185-25G TCIAC0185-500G
Chlorohydroquinone ≥85.0% (par GC)
Chlorohydroquinone
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Numéro MDL: MFCD00002341
Numéro CAS: 615-67-8
EINECS: 210-442-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d441febbf682e13847f9fd1b5d0e0f4334462&vid=9a2d441febbf682e13847f9fd1b5d0e0f4334462&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 97.0 %
Melting point 98.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité