2,3-Diméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3877-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3877-5G TCIAD3877-25G
2,3-Diméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylhydroquinone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point de fusion: 224°C
Numéro MDL: MFCD00009997
Numéro CAS: 608-43-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/26/28985826.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité