2,6-Diméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2667-25GEA 403 EUR InStock
TCIAD2667-25G TCIAD2667-5G
2,6-Diméthylhydroquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Diméthylhydroquinone
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016466
Numéro CAS: 654-42-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/70/28979670.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Cerium redox Method) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité