2-Chloro-5-éthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1754-1G C1754-5G
TCIAC1754-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1754-1G TCIAC1754-5G
2-Chloro-5-éthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-éthylpyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point d'ébullition: 86°C
Numéro MDL: MFCD00799503
Numéro CAS: 111196-81-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&vid=749a0a8b3e0d02aea8599f0c24227fe5f7c4fcd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité