4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3558-25G D3558-5G
TCIAD3558-25GEA 120 EUR InStock
TCIAD3558-25G TCIAD3558-5G
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-2-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00090472
Numéro CAS: 1780-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&vid=6f13a41c514e4595acb2b508a9f802d22162ee08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité