4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4091-25G D4091-5G
TCIAD4091-25GEA 327 EUR InStock
TCIAD4091-25G TCIAD4091-5G
4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4,6-Dichloro-5-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD01646112
Numéro CAS: 4316-97-6
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&vid=b5d38d5a024834c3e2b790f446908574d953cc1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité