2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2546-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2546-1G TCIAC2546-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂ClFN₂
MW: 132,52 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD03788197
Numéro CAS: 62802-42-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité