2-Chloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2507-1G C2507-5G
TCIAC2507-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAC2507-1G TCIAC2507-5G
2-Chloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄H₂ClN₃O₂
MW: 159,53 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04117995
Numéro CAS: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f4e57b1626c0bc3a3550f686afb16666f36c2fa&vid=4f4e57b1626c0bc3a3550f686afb16666f36c2fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité