Chlorure d'undécanoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
U0026-10ML U0026-25ML
TCIAU0026-10MLEA 49.5 EUR InStock
TCIAU0026-10ML TCIAU0026-25ML
Chlorure d'undécanoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure d'undécanoyle
Formule: C₁₁H₂₁ClO
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00000739
Numéro CAS: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1bf05feba7a47186c74ae90094170e6196777d4&vid=b1bf05feba7a47186c74ae90094170e6196777d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité