Mercaptoacétate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butyl Mercaptoacetate, Butyl Thioglycolate, Mercaptoacetic acid butyl ester, Thioglycolic acid butyl ester
T0903-25ML T0903-500ML
TCIAT0903-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0903-25ML TCIAT0903-500ML
Mercaptoacétate de butyle ≥98.0% (par GC)
Mercaptoacétate de butyle
Formule: C₆H₁₂O₂S
MW: 148,23 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00022087
Numéro CAS: 10047-28-6
EINECS: 233-156-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&vid=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité