Mercaptoacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2-mercaptoacetate, Ethyl thioglycolate
T0211-25G T0211-500G
TCIAT0211-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAT0211-25G TCIAT0211-500G
Mercaptoacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Mercaptoacétate d'éthyle
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00004874
Numéro CAS: 623-51-8
EINECS: 210-800-3
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&vid=0b2cc666965712ca3942946d5c801631e7b1be5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité