Triméthyle citrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Citric acid trimethyl ester
C0368-25G C0368-5G
TCIAC0368-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0368-25G TCIAC0368-5G
Triméthyle citrate ≥98.0% (par GC)
Triméthyle citrate
Formule: C₉H₁₄O₇
MW: 234,21 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00025889
Numéro CAS: 1587-20-8
EINECS: 216-449-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité