Acide élaïdique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
O0010-25G O0010-5G
TCIAO0010-25GEA 354 EUR InStock
TCIAO0010-25G TCIAO0010-5G
Acide élaïdique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide élaïdique
Formule: C₁₈H₃₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063954
Numéro CAS: 112-79-8
EINECS: 204-006-6
Merck Index: 14,03533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee1d8f74c4ab92ffa45d73a5137fe6828bd66948&vid=ee1d8f74c4ab92ffa45d73a5137fe6828bd66948&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité