3-Méthylpyrazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0564-25G M0564-5G
TCIAM0564-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0564-25G TCIAM0564-5G
3-Méthylpyrazole ≥97.0% (par GC)
3-Méthylpyrazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 204°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00005240
Numéro CAS: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&vid=90849cb5d35eb7e4c901bd7982828690430c9a63&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité