3-Pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0737-25G H0737-5G
TCIAH0737-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAH0737-25G TCIAH0737-5G
3-Pipéridineméthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD00005997
Numéro CAS: 4606-65-9
EINECS: 225-013-0
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&vid=d4194cb2c6824c3e80df264c7546c6072cb19c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité