4-Pipéridineméthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
P1653-25G P1653-5G
TCIAP1653-25GEA 176 EUR InStock
TCIAP1653-25G TCIAP1653-5G
4-Pipéridineméthanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00174228
Numéro CAS: 6457-49-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&vid=344521350a3aea8c1b5ed3c6650b7ad75ce75129&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité