3-Oxohexanoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
K0030-25ML K0030-500ML
TCIAK0030-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAK0030-25ML TCIAK0030-500ML
3-Oxohexanoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
3-Oxohexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00009401
Numéro CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&vid=f3105e110095fecdc1b581ca3cc807e70a284c48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité