Dihydrocoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chroman-2-One, 1,2-Benzodihydropyrone
D1223-25G D1223-500G
TCIAD1223-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD1223-25G TCIAD1223-500G
Dihydrocoumarine ≥98.0% (par GC)
Dihydrocoumarine
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Numéro MDL: MFCD00006881
Numéro CAS: 119-84-6
EINECS: 204-354-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&vid=aff8a3685fd581f83497aae634a03a019a52181c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité