Chloroformiate de chlorométhyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1396-25G C1396-100G
TCIAC1396-25GEA 191 EUR InStock
TCIAC1396-25G TCIAC1396-100G
Chloroformiate de chlorométhyle ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Chloroformiate de chlorométhyle
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077688
Numéro CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
ONU: 2745
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&vid=e804568bab7903101cf4cc780b18b240b840005b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité