tert-Butanolate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
S0450-100G S0450-25G S0450-500G
TCIAS0450-100GEA 34.1 EUR InStock
TCIAS0450-100G TCIAS0450-25G TCIAS0450-500G
tert-Butanolate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butanolate de sodium
Formule: C₄H₉NaO
Numéro MDL: MFCD00040575
Numéro CAS: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&vid=866f48492de702b77e98ae82eee2c32674e6acff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité