L(+)-Ornithine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
O0064-25G O0064-250G
TCIAO0064-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAO0064-25G TCIAO0064-250G
L(+)-Ornithine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=4, 6mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité