L(+)-Ornithine dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAO0089-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAO0089-5G TCIAO0089-1G
L(+)-Ornithine dihydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
L(+)-Ornithine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂O₂
MW: 205,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066571
Numéro CAS: 6211-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité